Documenti fondamentali
856707C
Avanti
17:1 Lyso PE
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(17:1(10Z)/0:0); 110699
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H44NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.56
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (856707C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 856707C
Concentrazione
5 mg/mL (856707C-5mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C22H44NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23/h7-8,21,24H,2-6,9-20,23H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-/t21-/m1/s1
RVPLNCFWJATBMI-GIWCCYDRSA-N
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (856707C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peng Wu et al.
Chinese medicine, 15, 9-9 (2020-01-31)
Our previous clinical evidence suggested that the direct application of "Sanse powder" the main ingredient of "Yiceng" might represent an alternative treatment for knee osteoarthritis. However, the mechanism underlying its effect is poorly understood. In this study, we investigated the
Tsukasa Yagi et al.
Cancers, 12(1) (2020-01-01)
Ovarian cancer remains a highly lethal disease due to its late clinical presentation and lack of reliable early biomarkers. Protein-based diagnostic markers have presented limitations in identifying ovarian cancer. We tested the potential of phospholipids as markers of ovarian cancer
Biyu Hou et al.
Life sciences, 245, 117352-117352 (2020-02-02)
The depot-specific differences in lipidome of visceral adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT) reflect heterogeneity of white adipose tissue (WAT), which plays a central role in its distinct response to outside stimuli. However, the detailed lipidome of depot-specific
Jordon M Inloes et al.
Biochemistry, 57(39), 5759-5767 (2018-09-18)
Deleterious mutations in the serine hydrolase DDHD domain containing 1 (DDHD1) cause the SPG28 subtype of the neurological disease hereditary spastic paraplegia (HSP), which is characterized by axonal neuropathy and gait impairments. DDHD1 has been shown to display PLA1-type phospholipase