858141C
Avanti
17:1 Lyso PS
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
110724
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (858141C-5mg)
pkg of 1 × 4 mL (858141C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 858141C
Concentrazione
25 mg/mL (858141C-100mg)
5 mg/mL (858141C-5mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[Na+]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash