Key Documents
856706P
Avanti
13:0 Lyso PE
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinonimo/i:
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(13:0/0:0); 110696
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.47
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (856706P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 856706P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
Applicazioni
13:0 Lyso PE has been used as an internal standard for the quantification of glycerophospholipids.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (856706P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
Reversed phase LC/MS/MS method for targeted quantification of glycerophospholipid molecular species in plasma
Uhl O, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(30), 3556-3564 (2011)
Untargeted lipidomic analysis of plasma from high fat diet-induced obese rats using UHPLC- linear trap quadrupole -Orbitrap MS.
Siddabasave Gowda B Gowda et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry (2020-01-21)