Key Documents
857466W
Avanti
AEA-d11
Avanti Polar Lipids 857466W, methanol solution
Sinonimo/i:
C20:4 anandamide-d11
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26D11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.60
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (857466W-500ug)
pkg of 2 × 1 mL (857466W-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 857466W
Concentrazione
0.5 mg/mL (857466W-1mg)
0.5 mg/mL (857466W-500ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCO
Categorie correlate
Descrizione generale
Anandamide (AEA) is an agonist of the cannabinoid and non-cannabinoid receptors. It is an N-acyl ethanolamide derivative of C20:4 fatty acid, which is also known as arachidonic acid. AEA is a lipid neurotransmitter synthesized and released by the brain nerve cells as well as macrophages.
Azioni biochim/fisiol
Anandamide (AEA) is involved in many physiological and pathophysiological functions, such as regulation of energy consumption and balance. It is also involved in initiation and control of inflammation and modulatory effects on sensory and autonomic nerve signaling.
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (857466W-1mg)
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (857466W-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A biosynthetic pathway for anandamide
Liu J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(36), 13345-13350 (2006)
Anandamide and its metabolites: what are their roles in the kidney?
Ritter J K, et al.
Frontiers in Bioscience, 8, 264-264 (2016)