Documenti fondamentali
857465W
Avanti
AEA-d4
C20:4 anandamide-d4, methanol solution
Sinonimo/i:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolaminde-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H33 D4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (857465W-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 857465W
Concentrazione
1 mg/mL (857465W-1mg)
Tipo di lipide
bioactive lipids
deuterated lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D2,21D2
LGEQQWMQCRIYKG-KALLKTRHSA-N
Descrizione generale
Anandamide (N-arachidonoyl ethanolamine, NArE, AEA) belongs to a large family of amidated signaling lipids, the N-acyl ethanolamines (NAEs). C20:4 AEA is a 20 carbon length side chain with four double bonds, i.e. the arachidonoyl group in AEA.
Azioni biochim/fisiol
Anandamide (N-arachidonoyl ethanolamine, NArE, AEA) is a receptor for cannabinoid receptor. AEA functions as a mediator for many physiological processes including inflammation, pain, and appetite. C20:4 AEA is capable of activating vanilloid receptor (VR).
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (857465W-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
`Entourage?effects of N-acyl ethanolamines at human vanilloid receptors. Comparison of effects upon anandamide-induced vanilloid receptor activation and upon anandamide metabolism
Smart D, et al.
British Journal of Pharmacology, 136(3), 452-458 (2002)
Gabriel M Simon et al.
The Journal of biological chemistry, 281(36), 26465-26472 (2006-07-05)
N-Acyl ethanolamines (NAEs) are a large class of signaling lipids implicated in diverse physiological processes, including nociception, cognition, anxiety, appetite, and inflammation. It has been proposed that NAEs are biosynthesized from their corresponding N-acyl phosphatidylethanolamines (NAPEs) in a single enzymatic
Gabriel M Simon et al.
The Journal of biological chemistry, 283(14), 9341-9349 (2008-01-30)
Anandamide (AEA) is an endogenous ligand of cannabinoid receptors and a well characterized mediator of many physiological processes including inflammation, pain, and appetite. The biosynthetic pathway(s) for anandamide and its N-acyl ethanolamine (NAE) congeners remain enigmatic. Previously, we proposed an