Key Documents
1.15186
Supelco
Hydrochloric acid
36%, SUPRAPUR®
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
product name
Acido cloridrico, Suprapur®, 36%
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Saggio
36%
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.18 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Suprapur®
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5