860516P
Avanti
C16 Ceramide (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860516P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860516P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860516P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860516P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860516P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard in the chromatography with negative ion electrospray ionization coupled to tandem mass spectrometry for myocardial ceramide quantification
- as an internal standard for the ceramide quantification from rat samples using liquid chromatography-mass spectrometry
- to test its effect on mitochondrial stress response in worms
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
860516P-100MG | 4061835317554 |
860516P-10MG | 4061835317561 |
860516P-25MG | 4061835317578 |
860516P-50MG | 4061835317585 |
860516P-5MG | 4061835317592 |