SIK7738-10
N,N′-2-methylpiperazinebis(methylene phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H18N2O6P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.18
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Categorie correlate
Note legali
Product of SiKEMIA
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)