492018
NP-40 Alternative, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered
A non-ionic surfactant useful for the isolation and purification of functional membrane protein complexes. This detergent has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts.
Sinonimo/i:
Nonylphenyl Polyethylene Glycol
Descrizione
RTECS - MD0905000
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤200 μM Aldehyde
≤200 μM peroxide
Colore
clear colorless
Conducibilità
≤50 μmho
CMC
50 - 300 μM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC)CCO
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)