857459P
Avanti
16:1 aldehyde
Avanti Research™ - A Croda Brand 857459P, powder
Sinonimo/i:
(2E)-hexadecenal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857459P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857459P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857459P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/C([H])=O
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h14-16H,2-13H2,1H3/b15-14+
KLJFYXOVGVXZKT-CCEZHUSRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)