15450
Boc-Leu-OH hydrate
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-leucine
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −25±0.5°, c = 2% in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Punto di fusione
85-90 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
MDXGYYOJGPFFJL-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.