O0383
N-Oleoylethanolamine
~98% (TLC)
Sinonimo/i:
N-(Hydroxyethyl)oleamide, N-(cis-9-Octadecenoyl)ethanolamine, OEA, oleoylethanolamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)NCCO
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Informazioni sul gene
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269) , PPARA(5465) , TRPV1(7442)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2