Key Documents
W489811
Sigma-Aldrich
(E)-5-Octenal
≥95%, stabilized
Sinonimo/i:
Pomelo aldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero FEMA:
4898
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
contiene
alpha-tocopherol as stabilizer
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
grapefruit; citrus
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C