W372218
cis-5-Octen-1-ol
≥97%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(Z)-Oct-5-en-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
contiene
0.01-0.20% α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
95 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; green; melon
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCCCO
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b4-3-
VDHRTASWKDTLER-ARJAWSKDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, cis-5-octen-1-ol CAS Registry Number 64275-73-6.: This comprehensive safety assessment of cis-5-octen-1-ol evaluates its use in fragrances, ensuring its safety for consumers. The study highlights the compound′s potential applications in the fragrance industry, emphasizing its non-toxic nature and suitability for various consumer products (Api et al., 2018).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?