W278009
trans-2,cis-6-Nonadien-1-ol
≥95%, stabilized, FCC, FG
Sinonimo/i:
(E,Z)-2,6-nonadien-1-ol, (E,Z)-cucumber alcohol, (E,Z)-violet leaf alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Saggio
≥95%
può contenere
~0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composizione
contains IFRA and EU1223/2009 restricted Benzyl Alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
96-100 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
benzyl alcohol
Organolettico
cucumber; green; leafy; violet
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CC\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-8,10H,2,5-6,9H2,1H3/b4-3-,8-7+
AMXYRHBJZOVHOL-ODYTWBPASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?