Documenti fondamentali
22137-U
Swagelok® Plug
Swagelok® 100-P, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
Sinonimo/i:
Swagelok® 100P,SS PLUGS 1/16"EA
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 100-P
Raccordi
1/16 in. Swagelok
Applicazioni
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11(1), 61-63 (1971)