Key Documents
W360301
Sigma-Aldrich
2-Octen-4-one
mixture of isomers, natural, ≥97%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero FEMA:
3603
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
07.082
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; mushroom; fruity; tropical
Stringa SMILE
CCCCC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-7-8(9)6-4-2/h4,6H,3,5,7H2,1-2H3/b6-4+
FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
142.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
61.11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)