Documenti fondamentali
00496
Sigma-Aldrich
cis-4-Hepten-1-ol
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Beilstein:
1840300
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020352
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445
P. eboll.
78 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC\C=C/CCCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3-
CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)