E51309
1-Penten-3-one
contains 0.1% BHT as stabilizer, 97%
Sinonimo/i:
Ethyl vinyl ketone
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
0.1% BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
38 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Conjugated dienes via palladium-catalyzed Heck reaction with vinyl bromides.
- β-Amino carbonyl derivatives via solvent-free aza-Michael addition reaction with aromatic amines in the presence of ionic liquid catalyst.
- α-Exo-methylene group bearing β-amino carbonyl compounds via ion-supported triphenylphosphine catalyzed aza‐Morita‐Baylis-Hillman reaction with N-tosyl arylimines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?