Documenti fondamentali
W478955
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenol
natural, ≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero FEMA:
4789
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; oily; waxy
Stringa SMILE
OCC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,9-10H,4,6-7H2,1-3H3
WFZFXUZFKAOTRR-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
386.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
196.7 °F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)