W254401
2-Heptanone
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Methyl pentyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3.94 (vs air)
Tensione di vapore
2.14 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
739 °F
Limite di esplosione
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
149-150 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
banana; creamy; fruity; waxy; cheesy
Stringa SMILE
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W254401-10KG | |
W254401-20KG-K | 4061837806803 |
W254401-SAMPLE-K | 4061837515286 |
W254401-1KG | |
W254401-1KG-K | 4061837515279 |
W254401-20KG | |
W254401-8KG | |
W254401-8KG-K | 4061837806810 |
W254401-SAMPLE |