W278513
2-Nonanone
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Heptyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
192 °C/743 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−21 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
cheese; coconut; green; fruity; waxy; herbaceous
Stringa SMILE
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?