Documenti fondamentali
8.22093
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanone
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Methyl-2-hexanone, Methyl isoamyl ketone, Isoamyl methyl ketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-737-8
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5.3 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
455 °C
Potenza
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
8100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
144 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-74 °C
Temp. transizione
flash point 43 °C
Solubilità
5.4 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(CCC(C)C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup