537705
5-Methyl-2-hexanone
99%
Sinonimo/i:
MIAK, Isobutylacetone, Isopentyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.94 (vs air)
Tensione di vapore
4.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
797 °F
Limite di esplosione
1.35-8.2 %, 93 °F
Impurezze
≤0.05% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
145 °C (lit.)
Punto di fusione
-74 °C
Solubilità
water: soluble 5.4 g/L at 25 °C
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?