124931
(R)-(−)-Carvone
98%
Sinonimo/i:
(−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −61°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
227-230 °C (lit.)
Densità
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup