Documenti fondamentali
W378917
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)hexyl acetate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
lychee mercaptan acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.30
Numero FEMA:
3789
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.236
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n/D 1.4640
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; vegetable; sulfurous
Stringa SMILE
CCCC(CCOC(C)=O)SC
InChI
1S/C9H18O2S/c1-4-5-9(12-3)6-7-11-8(2)10/h9H,4-7H2,1-3H3
VIQXICKUKPVFRK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)