W254509
3-Heptanone
96%
Sinonimo/i:
Butyl ethyl ketone, Ethyl butyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
146-149 °C (lit.)
Punto di fusione
−39 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; green; fruity
Stringa SMILE
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?