W261718
Lauryl alcohol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
1-Dodecanol, Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
solid or liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
22-26 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coconut; fatty; honey; earthy; soapy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W261718-1KG | |
W261718-20KG-K | 4061837800351 |
W261718-SAMPLE | |
W261718-SAMPLE-K | 4061837515682 |
W261718-1KG-K | 4061837800344 |
W261718-20KG | |
W261718-4KG | |
W261718-4KG-K | 4061837800368 |
W261718-5KG | |
W261718-8KG | |
W261718-8KG-K | 4061837800375 |