PHR1135
Myristyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1449008
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Famiglia di API
myristyl alcohol
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
489 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
289 °C (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
Densità
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?