W278904
Nonyl alcohol
≥98%, FCC
Sinonimo/i:
1-Nonanol, Alcohol C9, Nonyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
13 mmHg ( 104 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Punto di fusione
−8-−6 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
citrus; floral
Stringa SMILE
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis, X-ray crystal structures, thermal and electrochemical properties of thiosemicarbazidatodioxouranium(VI) complexes.: The article details the synthesis and characterization of uranium complexes involving Nonyl alcohol. The study provides insights into the structural and electrochemical properties of these complexes, contributing to the field of coordination chemistry. (Sahin et al., 2010).
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278904-20KG | |
W278904-SAMPLE-K | 4061837516764 |
W278904-1KG | |
W278904-1KG-K | 4061837800498 |
W278904-20KG-K | 4061837800504 |
W278904-8KG | |
W278904-8KG-K | 4061837800511 |
W278904-SAMPLE |