W325600
Benzothiazole
≥96%, FG
Sinonimo/i:
1-thia-3-azaindene, Vangard BT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
4.66 (vs air)
Tensione di vapore
34 mmHg ( 131 °C)
Saggio
≥96%
Impurezze
≤0.1% aniline
Indice di rifrazione
n20/D 1.642 (lit.)
P. ebollizione
231 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coffee; meaty; vegetable; brown; nutty; sulfurous
Stringa SMILE
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Modulating mycobacterial envelope integrity for antibiotic synergy with benzothiazoles.: This publication explores the role of benzothiazoles in enhancing antibiotic efficacy against mycobacteria. The study provides insights into how chemical modification of microbial cell envelopes can improve drug delivery and efficacy (Habjan et al., 2024).
- An activatable fluorescence probe for rapid detection and in situ imaging of β-galactosidase activity in cabbage roots under heavy metal stress.: This research uses benzothiazole-based probes for real-time and in situ imaging of enzyme activity in plants under stress conditions, facilitating the study of environmental stress impacts on plant physiology and providing a tool for agricultural biotechnology (Zhao et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W325600-10KG | 4061838182210 |
W325600-1KG | 4061838257826 |
W325600-25KG | 4061838193162 |
W325600-SAMPLE | 4061837528620 |