Key Documents
G5502
Sigma-Aldrich
Guaiacolo
oxidation indicator
Sinonimo/i:
2-Metossifenolo, Catecolo monometil-etere, Pirocatecolo monometil-etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Beilstein:
508112
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Densità del vapore
4.27 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.11 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. eboll.
205 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Guaiacol, a phenolic compound, acts as a scavenger of superoxide radicals. It is produced from guaiacum or wood creosote. Guaiacol acts as a precursor to different favoring agents like, vanillin and roasted coffee. It is used as an antiseptic, analgesic and sedative drug for the treatment of dental pulp and periodontal tissue. Guaiacol enhances cell proliferation in vivo.
Applicazioni
Guaiacol has been used:
  • as a substrate for peroxidase enzyme to determine its activity
  • as a substrate to determine laccase activity
  • as a reagent in peroxidase (POD) activity test
Azioni biochim/fisiol
Il guaiacolo insieme al 2,4,6-tricloroanisolo può conferire sapore di tappo al vino. È stato sviluppato un metodo per l′estrazione e la quantifica dei due composti.
Guaiacol has an ability to inhibit prostaglandin biosynthesis, without causing damage to the gastrointestinal system, unlike classic NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
Avvertenza
May be liquid at room temperature.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Catechol phyproof® Reference Substance
PHL82372
Catechol
Pyrocatechol ≥99%
Sigma-Aldrich
C9510
Pyrocatechol
Constituent profiles
Essential Oil Safety-A Guide for Health Care Professionals (2014)
Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Second Edition) (2003)
Effects of metoxibutropate, ibuprofen and guaiacol on the gastrointestinal system.
Fossati, et al.
International Journal of Tissue Reactions, 13(1), 45-50 (1991)
Derivatives and applications of lignin-An insight
Agrawal A, et al.
The Scitech Journal, 1(7), 30-36 (2014)
Antimicrobial Activity of Newly Prepared Endodontic Biosealer on Enterococcus Faecalis-An in vitro study
AL-Jubori SH, et al.
International journal of enhanced research in science technology and engineering. (2015)