101338
Benzothiazole
96%
Sinonimo/i:
1,3-Benzothiazole, Benzosulfonazole
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.66 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
34 mmHg ( 131 °C)
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.642 (lit.)
P. ebollizione
231 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
101338-500G | 4061838667793 |
101338-100G | 4061838667779 |
101338-5G | 4061838667809 |