Documenti fondamentali
W371009
Sigma-Aldrich
Methyl 3-nonenoate
≥96%, FG
Sinonimo/i:
Methyl non-3-enoate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
3710
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.298
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity; pear
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\CC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3/b8-7+
MTDCXFZGUVZRSQ-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Natural occurence: Guava
Applicazioni
This interesting material has notes that make it an obvious choice for cucumber and melon flavors. Beyond that, however, it will also work in other fruits, like pear, guava, peach, and some mint flavors, especially spearmint. It might even be considered at very low levels for use in cheese flavors, especially those from goat and sheep′s milk.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 3-6ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 38(1), 47-47 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W371009-1KG
W371009-1KG-K4061837551956
W371009-SAMPLE
W371009-100G
W371009-100G-K4061837551949
W371009-4KG
W371009-4KG-K4061837551963
W371009-SAMPLE-K4061837551970