W208604
trans-Anethole
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. ebollizione
234-237 °C (lit.)
Punto di fusione
20-21 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
trans-anethole
Organolettico
anise; sweet
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Anti-oral streptococci and anti-biofilm properties of Etlingera pavieana essential oil and its bioactive compounds proposed for an alternative herbal mouthwash.: This study evaluates the antimicrobial properties of Etlingera pavieana essential oil, identifying trans-anethole as a key bioactive compound with potential applications in oral hygiene products (Wongsariya et al., 2024).
- Efficacy and safety of aniseed powder for treating gastrointestinal symptoms of COVID-19: a randomized, placebo-controlled trial.: The trial highlights the therapeutic potential of aniseed powder, rich in trans-anethole, for alleviating gastrointestinal symptoms in COVID-19 patients (Mosaffa-Jahromi et al., 2024).
- Transcriptomic and biochemical analyses revealed antifungal mechanism of trans-anethole on Aspergillus flavus growth.: This research elucidates the antifungal mechanism of trans-anethole against Aspergillus flavus, suggesting its potential application in controlling fungal contamination in food and agriculture (Lei et al., 2023).
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W208604-10KG | |
W208604-10KG-K | 4061838179463 |
W208604-1KG-K | 4061838256607 |
W208604-5KG-K | 4061838190833 |
W208604-1KG | |
W208604-5KG | |
W208604-SAMPLE | |
W208604-SAMPLE-K | 4061838190840 |