8.00429
trans-Anethole
for synthesis
Sinonimo/i:
trans-Anethole, 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 4-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 63 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
2090 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 ( in H2O)
P. ebollizione
235-237 °C/1013 hPa
Punto di fusione
21-23 °C
Temp. transizione
flash point 96 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C