Documenti fondamentali
W317004
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenoic acid
≥98%, FG
Sinonimo/i:
(E)-3-Hexenoic acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero FEMA:
3170
Numero CE:
N° CoE:
2256
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
08.050
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98%
può contenere
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cheese
Stringa SMILE
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
trans-3-Hexenoic acid occurs naturally in strawberry and bamboo leaves volatile oil.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Composition and antioxidant activity of the volatile oil of bamboo leaves from different provenances.
Liao HB, et al.
Applied Mechanics and Materials, 108, 320-325 (2012)
Christian Landmann et al.
Planta, 226(2), 417-428 (2007-02-27)
Fragaria x ananassa UDP-glucose:cinnamate glucosyltransferase (FaGT2) catalyzes the formation of cinnamic acid and p-coumaric acid glucose esters during strawberry fruit ripening. Here, the ripening and oxidative stress induced enzyme was further characterized by testing a range of structurally different substrates
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W317004-100G-K4061834405559
W317004-1KG
W317004-1KG-K4061838181954
W317004-5KG
W317004-100G
W317004-5KG-K
W317004-SAMPLE
W317004-SAMPLE-K4061838192882