Documenti fondamentali
W316700
Sigma-Aldrich
δ-Hexalactone
≥98%, FG
Sinonimo/i:
δ-Caprolactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero FEMA:
3167
Numero CE:
N° CoE:
641
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.01
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Descrizione
GMO - Free
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coconut; creamy; fruity
Stringa SMILE
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6