T60607
Triethyl orthopropionate
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Triethoxypropane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
155-160 °C (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3/c1-5-9(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?