Documenti fondamentali
8.18804
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethyl orthoacetate, 1,1,1-Trimethoxyethane, Orthoacetic acid trimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3C(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
215-892-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
108 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup