Documenti fondamentali
JKA5021
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 2,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Sinonimo/i:
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
Acrylate-PEG2K-NHS, average Mn 2,000
Stato
solid
PM
average Mn 2,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)