409537
Poli(etilen glicol) metacrilato
average Mn 360, methacrylate, 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
2-idrossietil metacrilato etossilato, Poli(etilene ossido) monometacrilato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poli(etilen glicol) metacrilato, average Mn 360, contains 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Stato
liquid
PM
average Mn 360
contiene
500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
Densità
1.105 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
hydroxyl
Estremità α
methacrylate
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Stringa SMILE
O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Microsfere degradabili, utilizzandoun processo di polimerizzazione in sospensione. La natura anfifilica del PEGMA permette di condurrela polimerizzazione mediante un processo di sospensione di olio in acqua diretto.
- Microsfere chelanti polimeriche per la rimozioneefficace di metalli pesanti da soluzioni acquose.
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.