Documenti fondamentali
408352
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) methacrylate
average Mn ~375
Sinonimo/i:
Polypropylene glycol monomethacrylate
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
PM
average Mn ~375
contiene
800 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(9)10-5-3-4-8/h8H,1,3-5H2,2H3
GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
408352-250ML4061837797699
408352-100ML