Documenti fondamentali
438111
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) monobutyl ether
average Mn ~1,000
Sinonimo/i:
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether, Polypropylene glycol butyl ether, Polypropylene glycol monobutyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~1,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
Viscosità
140 cSt(20 °C)(lit.)
P. ebollizione
>200 °C (lit.)
Temp. transizione
pour point −40 °C
Densità
0.989 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Caratteristiche e vantaggi
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
285.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)