Documenti fondamentali
438200
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
average Mn ~12,000
Sinonimo/i:
PEG/PPG Copolymer
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
viscous liquid
PM
average Mn ~12,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
Viscosità
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
P. ebollizione
>200 °C (lit.)
Temp. transizione
pour point 4 °C
Solubilità
H2O: soluble at <70 °C
Densità
1.092 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.CC(O)CO
InChI
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Caratteristiche e vantaggi
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Stato fisico
Dihydroxy functional.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)