901701
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn ~12,500
Sinonimo/i:
PEG-PPG-PEG, Poloxamer F127 diacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
average Mn ~12,500
Colore
white to faint yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901701-1G | 4061834898269 |
901701-5G | 4061834898276 |