Documenti fondamentali
438197
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
Mn ~2,500
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
Mn ~2,500
Indice di rifrazione
n20/D 1.465
Viscosità
650 cSt(25 °C)(lit.)
P. ebollizione
>200 °C (lit.)
Temp. transizione
pour point 4 °C
Solubilità
H2O: soluble at <70 °C
Densità
1.095 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2.C2H6O2/c1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Caratteristiche e vantaggi
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Stato fisico
Dihydroxy functional.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)