202347
Poly(propylene glycol)
average Mn ~2,700
Sinonimo/i:
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
functionality 1.8
PM
average Mn ~2,700
contiene
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Viscosità
630 cP(25 °C)(lit.)
Indice di ossidrile
37 mg KOH/g
Solubilità
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
Densità
1.004 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
445.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
229.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)