Documenti fondamentali
526320
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone
Sinonimo/i:
Poly THF, Polymeg, Polytetramethylene ether glycol
About This Item
Formula condensata:
HO[(CH2)5CO2]x [(CH2)4O]y[CO(CH2)5O]zH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~2,000
Livello qualitativo
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
Stringa SMILE
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)