435414
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,900
Sinonimo/i:
Pluronic® L-35, PEG-PPG-PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Stato
viscous liquid
PM
average Mn ~1,900
Composizione
PEG, 50 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.461
Tensione superficiale
49 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosità
375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
softening point 7 °C
cloud point 73 °C (1 wt. % aqueous solution)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
18.0 - 23.0
Stringa SMILE
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?